16-125
Protein A-Agarose
Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins.
Synonym(e):
Protein A resin
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Protein A-Affinitätsadsorbens mit einer hohen Antikörperbindekapazität wird in nennenswertem Umfang zur Aufreinigung von Biopharmazeutika genutzt. Protein-A-Agarose-Beads enthalten eine ausreichende Menge von kovalent gebundenem Protein A für eine Bindungskapazität von 20 +/- 2 mg menschlichem IgG pro 1 ml.
Anwendung
Protein A-Agarose wird in der Immunpräzipitation eingesetzt. Es ist für die Aufreinigung von Immunglobulinen von Mensch, Maus und Kaninchen geeignet.
Qualität
routinemäßig evaluiert mittels immunpräzipitierendem Phosphotyrosin, das Proteine aus einem EGF-stimulierten A431-Zelllysat mit Anti-Phosphotyrosin-Antikörper enthält (05-321)
Physikalische Form
Wasser mit 0,01 % Thimerosal
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei 4 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pertussis toxin-sensitive G proteins as mediators of the signal transduction pathways activated by cytomegalovirus infection of smooth muscle cells.
Shibutani, T, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2054-2061 (1997)
Activation of endothelin ETA receptors induces phosphorylation of alpha1b-adrenoreceptors in Rat-1 fibroblasts
Vazquez-Prado, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27330-27337 (1997)
Chronic stimulation of Nod2 mediates tolerance to bacterial products.
Hedl, Matija, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 19440-19445 (2007)
D K Fuhrer et al.
The Journal of biological chemistry, 270(42), 24826-24830 (1995-10-20)
Protein tyrosine phosphorylation and thus dephosphorylation are part of the interleukin (IL)-11 response in mouse 3T3-L1 cells. We report here for the first time the involvement and interactions of the SH2-containing protein tyrosine phosphatase Syp in the IL-11 signal transduction
Identification of regions within the four small subunits of human replication factor C required for complex formation and DNA replication
Uhlmann, F., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 10065-10071 (1997)