14-738-M
Pim-3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Pim-3, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Produktlinie
Upstate®
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Mol-Gew.
Mw 39.6 kDa
Aufgereinigt durch
(Ni2+/NTA-agarose)
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
Hinterlegungsnummer
(FUNCTION: SwissProt: Q86V86 # May be involved in cell cycle progression and anti- apoptosis process. Implicated in proliferation of human hepatoma cell lines. )
NM_001001852.2
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Relevante Krankheit(en)
cardiovascular diseases; metabolic disorders
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable