1.46522
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit LTH
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, White screw cap for wide neck, pack of 6 bottles
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Pepton-Wasser mit Enthemmer, gepuffertes Natriumchlorid-Pepton mit 0,3 % Lecithin, 3 % Tween und 0,1 % Histidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP 2.6.13
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbial examination of non-sterile pharmaceuticals in the presence of disinfectant residues
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type White screw cap for wide neck
ready-to-use
Verpackung
pack of 6 bottles
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Komponenten
tween
histidine
lecithin
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 1