1.19233
Platinschwarz 98+
for analysis 98+ EMSURE®
Synonym(e):
Platinschwarz 98+
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (calculated on calcined substance)
Verunreinigungen
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Co (Cobalt)
≤10 ppm Cr (Chromium)
≤10 ppm Mn (Manganese)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤100 ppm Au (Gold)
≤100 ppm Ca (Calcium)
≤100 ppm Fe (Iron)
≤100 ppm Hg (Mercury)
≤100 ppm Ir (Iridium)
≤100 ppm Os (Osmium)
≤100 ppm Pd (Palladium)
≤100 ppm Rh (Rhodium)
≤100 ppm Ru (Ruthenium)
≤200 ppm Zn (Zinc)
≤50 ppm Ag (Silver)
≤50 ppm Cu (Copper)
≤50 ppm K (Potassium)
≤50 ppm Mg (Magnesium)
≤50 ppm Pb (Lead)
mp (Schmelzpunkt)
1770 °C
Dichte
21.45 g/cm3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (berechnet auf kalzinierte Substanz): ≥ 98,0 %
Ag (Silber): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 100 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chrom): ≤ 10 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 50 ppm
Fe (Eisen): ≤ 100 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Kalium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Blei): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zink): ≤ 200 ppm
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable