1.14553
Kupfer-Küvettentest
photometric, 0.05-8.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
copper
Messbereich
0.05-8.00 mg/L (Cu)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Cuprizone)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Spectroquant® Kupfer-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Kupfergehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In einem ammoniakalischen Medium reagieren Kupfer(II)-Ionen mit Cuprizon, um einen blauen Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird. Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Verwandter Inhalt
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation