Alle Fotos(1)
Key Documents
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Zusammensetzung
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
50% Lithiumtetraborat / 50% Lithiummetaborat
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
Rechtliche Hinweise
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable