Merck
1.16464
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 CN F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
HPTLC-Kieselgel-60-CN-Platten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten 10 x 10 cm
Verlinkung
Ersetzt: 16464-5; 16464
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (BET): 460–520 m²/g
Porenvolumen: 0,71–0,78 mL/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Steroidtest, gerade Phase
hRf-Werte
- Hydrocortison, gerade Phase:
10–20
- Reichstein S, gerade Phase: 20–30
- Methyltestosteron, gerade Phase: 35–47
B) Steroidtest, Umkehrphase
– Methyltestosteron, Steroidtest: 36–48
- Reichstein S, Steroidtest: 46–58
- Hydrocortison, Steroidtest: 56–68
Typischer auf einer aktivierten Platte bestimmter Wert (120 °C, 15 Min.)
Eluent a) Petroleumbenzin 40–60/Aceton (80/20 v/v) Eluent b) Aceton/Wasser (30/70 v/v)