1.11845
TLC plates, Silica gel 60 with concentrating zone 2.5 x 20 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Analytical TLC Plates with Zone
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 10 - 12 µm
Schichtdicke: 170 - 250 µm
Dickenschwankung: ≤ 50 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 90 - 130 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
15 - 21
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 36 - 42
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 51 - 58
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)