1.15498
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s mit Konzentrationsbereich von 20 x 2,5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
HPDC-Kieselgel 60 RP-18 F₂₅₄s mit Konzentrationsbereich von 20 x 2,5 cm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
HPTLC: suitable
Schichtdicke
150-200 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 mL/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Schichtdicke des Konzentrationsbereichs: 70–110 µm
Schwankungen der Dicke des Konzentrationsbereichs: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
– Cholesterin, Cholesterintest:
11–23
B) Steroidtest
– Methyltestosteron, Steroidtest: 20–40
– Reichstein S, Steroidtest: 50–70
– Hydrocortison, Steroidtest: 65–85
Typischer, auf einer aktivierten Platte gemessener Wert (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/Wasser (70/30 v/v)