Merck
1.05914
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 RP-18
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungsdünnschichtchromatographie-Platten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten, 20 x 10 cm
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen. Unsere RP-modifizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit unmodifiziertem Kieselgel nicht bewältigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatographie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber hinaus sind RP-modifizierte Kieselgelschichten weniger von der Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Anwendung
  • Densitometric HPTLC method for qualitative, quantitative analysis and stability study of Coenzyme Q10 in pharmaceutical formulations utilizing normal and reversed-phase silica gel plates: Diese Studie stellt eine Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie-(HPTLC-)Methode zur Analyse von Coenzym Q10 in pharmazeutischen Formulierungen vor. Die Methode verwendet Kieselgelplatten für die Normal- und Umkehrphase, um qualitative und quantitative Analysen sowie Stabilitätsprüfungen von Coenzym Q10 zu ermöglichen (Abdel-Kader et al., 2016).
  • Simultaneous Quantification of Gymnemic Acid as Gymnemagenin and Charantin as β-Sitosterol Using Validated HPTLC Densitometric Method: In dieser Forschungsarbeit wird eine validierte densitometrische HPTLC-Methode für die simultane Quantifizierung von Gymnemasäuren und Charantin in pflanzlichen Formulierungen entwickelt. Bei dieser Methode werden Kieselgel-60-F₂₅₄-Platten für eine effektive Trennung und Quantifizierung verwendet (Ahamad et al., 2015).
  • Estimation of catechin in Ayurvedic oil formulations containing Acacia catechu: Die Studie schätzt den Gehalt an Catechin in ayurvedischen Ölformulierungen mittels HPTLC. Es werden Kieselgel-60-F₂₅₄-Platten verwendet, um eine genaue Quantifizierung von Catechin in diesen Formulierungen zu gewährleisten (Dubey et al., 2009).
  • Development and validation of HPTLC method for estimation of tacrolimus in formulations: In diesem Artikel wird die Entwicklung und Validierung einer HPTLC-Methode zur Schätzung von Tacrolimus in pharmazeutischen Formulierungen beschrieben. Bei dieser Methode werden Kieselgel-60-F₂₅₄-Platten für die effiziente Trennung und Quantifizierung von Tacrolimus verwendet (Borhade et al., 2009).
  • Estimation of berberine in ayurvedic formulations containing Berberis aristata: Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Schätzung von Berberin in ayurvedischen Formulierungen. Unter Verwendung von HPTLC mit Kieselgel-60-F₂₅₄-Platten bietet die Studie eine zuverlässige Methode für die Berberin-Quantifizierung (Rout et al., 2008).
Verlinkung
Ersetzt: 5914-6; 5914
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 mL/g
d 50 (Laserbeugung, Partikelgrößenanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
13–23
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 20–35
- Reichstein S, Steroidtest: 50–65
- Hydrocortison, Steroidtest: 65–80
Typischer Wert gemessen auf einer aktivierten Platte, (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/Wasser (70/30 v/v)