Wichtige Dokumente
1.15058
Supelco
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualitätsniveau
Übergangstemp.
flash point 63 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Na): 980 - 1020 mg/kg
Standardabweichung (s) (± mg/kg):
Bestimmungsmethode: Perchlorsäuretitration.
(zurückgeführt auf NIST - SRM 84L)
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
63 °C