Merck
1.12635
SAFC
Parteck® Delta M (Mannit)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
D-Mannitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
E-Nummer:
E421
EG-Index-Nummer:
200-711-8
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Beschreibung
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,E 421
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp (Schmelzpunkt)
164-169 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Der Hilfsstoff Parteck® Delta M ist ein konvertierbares Mannit, das speziell zur Nassgranulierung entwickelt wurde. Seine Delta-polymorphen Kristalle machen es besonders anpassungsfähig. Obwohl er als Standard-Mannit monographiert ist, kann dieser außergewöhnliche Hilfsstoff seine Struktur ändern und wandelt sich bei Kontakt mit Wasser in einen beta-Polymorph um. Dadurch ergibt sich eine poröse Struktur, die wiederum zu einer Vergrößerung der Oberfläche führt, wodurch sich außergewöhnlich harte Tabletten mit schneller Auflösung fertigen lassen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2