1.12469
Holmium(III) oxide
LAB
Synonym(e):
Holmium(III) oxide
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ho2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
235-015-3
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
2330 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ho+3].[Ho+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Ho.3O/q2*+3;3*-2
InChIKey
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of holmium-oxide nanoparticles for near-infrared imaging and dye-photodegradation: Discusses the synthesis and application of holmium oxide nanoparticles for use in near-infrared imaging and as agents for photodegradation of dyes. (Zhu et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (berechnet auf geglühte Substanz): ≥ 99.5 %
Glühverlust (800 °C): ≤ 2.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Glühverlust (800 °C): ≤ 2.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable