Wichtige Dokumente
1.08159
Supelco
Holmiumperchlorat-Standardlösung
for the calibration of spectrophotometers
Synonym(e):
Holmiumstandard für UV-VIS-Spektralphotometer, Kalibrierstandard für UV-VIS-Spektralphotometer
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Dichte
1.136 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Holmium-perchlorat-Standardlösung zur Verwendung bei der Kalibrierung von Spektralphotometern
  • Eignet sich zur Kalibrierung neu installierter Instrumente oder nach einer umfangreichen Reparatur eines Instruments
  • Verwendbar für Qualitätssicherheitsprüfungen und Systemeignungstests
Hinweis zur Analyse
Die wesentlichen Absorptionsbanden (2 nm Spalt, 30 nm/min. Scangeschwindigkeit) dieser Lösung befinden sich bei den folgenden Wellenlängen:
λ max.: 241,1 ± 0,4 nm
:
:
:
:
:
:
:
:
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable