Wichtige Dokumente
1.06666
tri-Natriumcitrat-Dihydrat, niedriger Endotoxingehalt,
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Natriumsalz, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
solid
Wirksamkeit
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
720 g/L
Schüttdichte
600 kg/m3
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable