Merck
1.06432
SAFC
tri-Natriumcitrat-Dihydrat
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 331
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Natriumsalz, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
E-Nummer:
E331
EG-Index-Nummer:
200-675-3
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
crystalline
solid
pH-Wert
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Trinatriumcitratdihydrat wird gewöhnlich als Citratpuffer-Systemkomponente für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatographieverfahren oder zur Endformulierung von Flüssigkeiten eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable