Wichtige Dokumente
1.05238
Supelco
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
Qualitätsniveau
Form
beads
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
Aktive Matrixgruppe
SCX
Partikelgröße
180-500 μm
Kapazität
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
Dichte
1.040 g/cm3 at 20 °C
Trenntechnik
cation exchange
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: feuchte beige Kügelchen
Totale Kapazität (feucht): ≥ 1.1 mol/l
Korngröße (0,18-0,5 mm): ≥ 70.0 %
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable