Merck
1.04003
Sigma-Aldrich
Formaldehydlösung, ca. 37 %
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Formaldehyd -Lösung, Formalinlösung, Methanallösung, Methylaldehydlösung, Formalin
About This Item
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.03 (vs air)
Dampfdruck
52 mmHg ( 37 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
Expl.-Gr.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
Konzentration
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
pH-Wert
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-15 °C
Übergangstemp.
flash point 62 °C (Formaldehyde)
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Formaldehyd (HCOH) ist eines der bekanntesten und effektivsten Fixiermittel. Die Fixierung von histologischen Probenmaterial humanen oder tierischen Ursprungs erfolgt normalerweise in einer 4%igen oder 10%igen Formaldehydlösung. Dabei entspricht die 4%ige Formaldehydlösung chemisch einer 10%igen Formalinlösung.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 36,5 - 38,0 %
Gehalt (iodometrisch): 36,5 - 38,0 %
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Aussehen der Lösung: entspricht
Freie Säure (als HCOOH): ≤ 0,025 %
Dichte (20 °C): 1,080 - 1,090 g/ml
Chlorid (Cl): ≤ 0,0001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Methanol (GC): 9,0 - 11,0 %
Sulfatasche: ≤ 0,002 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F
Flammpunkt (°C)
62 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Verwandter Inhalt
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.