Merck
1.03979
Millipore
Fleischextrakt
dry, granulated, suitable for microbiology
Synonym(e):
Fleischextrakt
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
273-578-7
NACRES:
NA.74
Biologische Quelle
animal
Qualitätsniveau
Agentur
USP
Form
medium granules
Verpackung
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed)
Farbe
beige
pH-Wert
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Löslichkeit
570 g/L
Schüttdichte
250 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Fleischextrakt wird aus ausgewähltem fett- und sehnenfreiem Fleisch aus tierischem Gewebe hergestellt. Vor der Extraktion wird es durch schwache Proteolyse mit Pankreatin (vom Schwein) verdaut. In Kulturmedien wird Fleischextrakt üblicherweise in Konzentrationen von 0,3 bis 1 % eingesetzt.
Anwendung
Fleischextrakt wird als nutritives Substrat in Kulturmedien für Mikroorganismen verwendet. Es ist besonders für die Kultivierung von Milchsäurebakterien geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere granulierten Medien sind
  • sicherer: das Einatmen von toxischen und allergenen Substanzen ist signifikant verringert und führt zu weniger allergischen Reaktionen. Arbeitsgeräte und Umgebung werden weniger kontaminiert.
  • Genau: Keine Trennung der Komponenten und kein Verklumpen, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen, was ein einheitliches Produkt mit höherer Leistungsgenauigkeit gewährleistet.
  • Schnell: Rasches und gleichmäßiges Auflösen in Wasser.
  • Einfacher: Einfacheres Handhaben und Abwiegen aufgrund der besseren Rieseleigenschaften. Die Medien kleben nicht an der Flasche oder dem Behälter fest.
  • Zuverlässig: Homogene Verteilung der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Reproduzierbarkeit auch dann, wenn nur kleine Mengen an Medium verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Aussehen: Leicht bräunlich gelbes Granulat
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,0 - 7,5
Gesamtstickstoff (N) (Kjeldahl): 11,5 - 12,5 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 18,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Aminostickstoff (als N): 3,5 - 4,5 %
Nitrit (NO₂): entspricht
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Identität (NIR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable