Wichtige Dokumente
1.01566
Millipore
L-Asparagine monohydrate
for biochemistry
Synonym(e):
Asn
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-735-9
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
4.0-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (decomposes)
Löslichkeit
22 g/L
Schüttdichte
530 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Anwendung
  • Chiral Resolution and Amino Acid Racemase Applications: L-Asparagine monohydrate has been utilized in the immobilization of amino acid racemases complemented with preferential crystallization process for enhanced chiral resolutions (Carneiro et al., 2020).
  • Electro-optical Property Studies: L-Asparagine monohydrate can be used to prepare growth crystals to study its electro-optical properties, particularly in noncentrosymmetric crystal environments. (Shkir et al., 2015).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): 99.0 - 101.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (spezifische Drehung): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes kristallines Pulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (20 g/l, CO₂-freies Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 100 g/l, Salzsäure 3 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz): +33.7 bis +36.0
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 200 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 50 ppm
Pb (Blei): ≤ 10 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Asparaginsäure): ≤ 0.5 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(jede weitere Ninhydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0.3 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Summe aller Verunreinigungen): ≤ 0.8 %
Trocknungsverlust (130 °C, 3 h): 10.5 - 12.5 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1