Wichtige Dokumente
1.00021
Sigma-Aldrich
Aceton-D6
deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Aceton-D6, Hexadeuteroaceton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
211-563-9
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
233 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.6-12.8 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH-Wert
5-6 (365 g/L in H2O)
bp
56.2 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95.4 °C
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad zwischen 98 % und 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Anwendung
  • Studying Cation Exchange in {Cr(7)Co} Pseudorotaxanes: Preparatory Studies for Making Hybrid Molecular Machines: Diese Studie konzentriert sich darauf, den Kationenaustauschprozess in Pseudorotaxan-Strukturen zu verstehen und nutzt Aceton-D6 für die NMR-Spektroskopie, um molekulare Wechselwirkungen und Bewegungen innerhalb dieser hybriden molekularen Maschinen zu charakterisieren (Winpenny REP et al., 2024).
  • Poly(sulfobetaine)-Based Diblock Copolymer Thin Films in Water/Acetone Atmosphere: Modulation of Water Hydration and Co-nonsolvency-Triggered Film Contraction.: Diese Forschungsarbeit unterstreicht den Einfluss von Aceton-D6 bei der Untersuchung der Hydratation und der strukturellen Veränderungen in Polymerfilmen unter verschiedenen Umweltbedingungen und bietet Einblicke in die Dynamik der hydrophilen und hydrophoben Gleichgewichte in Diblock-Copolymeren (Müller-Buschbaum P et al., 2022).
  • Profiling and quantification of aminophospholipids based on chemical derivatization coupled with HPLC-MS: Die Verwendung von Aceton-D6 in Derivatisierungsprozessen verbessert die Profilierung und Quantifizierung von Aminophospholipiden, was entscheidend für das Verständnis des Lipidstoffwechsels und seiner Wechselwirkungen ist (Chen H et al., 2019).
  • Capturing Guest Dynamics in Metal-Organic Framework CPO-27-M (M = Mg, Zn) by (2)H Solid-State NMR Spectroscopy: Unter Verwendung von Aceton-D6 untersucht diese Studie das dynamische Verhalten von Gastmolekülen in metallorganischen Gerüststrukturen und trägt zur Gestaltung von Materialien mit maßgeschneiderter Porosität und Funktionalität bei (Huang Y et al., 2016).
  • Urinary profiling of cis-diol-containing metabolites in rats with bisphenol A exposure by liquid chromatography-mass spectrometry and isotope labeling: Diese Forschungsarbeit verwendet Aceton-D6 in einem neuartigen isotopischen Markierungsansatz zur verbesserten Erkennung und Profilierung von Metaboliten und liefert wertvolle Einblicke in die durch Bisphenol-A-Exposition beeinflussten Stoffwechselwege (Cai Z et al., 2016).
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99,90 %
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0,020 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030 %
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup