Merck
151858
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
"100%", 99.95 atom % D
Synonym(e):
Deuterochloroform
About This Item
Lineare Formel:
CDCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
Beilstein:
1697633
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.95 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCl3), deuteriertes Chloroform, ist ein zu 100 % isotopisch angereichertes Lösungsmittel für die Kernspinresonanz-Analytik. Aufgrund seiner hohen chemischen und Isotopen-Reinheit wird es vielfach bei hochauflösenden NMR-Studien eingesetzt Quantitative Untersuchungen von Infrarotspektren von Kohlenstoff-Deuterium-Frequenzbändern von Chloroform-d in verschiedenen organischen Lösungsmitteln wurden beschrieben. Raman-Differenz-Spektroskopiestudien an Mischungen aus Chloroform-d und flüssigem Chloroform wurden durchgeführt, um die Frequenzverschiebungen in den ν1- und ν2-Bändern von CHCl3 und CDCl3 zu untersuchen.
Anwendung
  • Diphenylpyrrole-Strapped Calix[4]pyrrole Extractant for the Fluoride and Chloride Anions.: Diese Studie beschreibt die Entwicklung und Anwendung eines Diphenylpyrrol-umschlossenen Calix[4]pyrrol als wirksames Extraktionsmittel für Fluorid- und Chloranionen, wobei Chloroform-d als wichtiges Lösungsmittel bei seiner Synthese verwendet wird (Jung Heo N et al., 2023).
  • Ein einfaches Protokoll zur Bestimmung der Enantiopurität von Aminen unter Verwendung von BINOL-Derivaten als chirale Solvatisierungsmittel mittels (1)H- und (19)F-NMR-Spektroskopie.: Diese Forschungsarbeit beschreibt ein Protokoll, das Chloroform-d für die NMR-Spektroskopie der Aminenantiopurität verwendet und seine Rolle bei der Verbesserung der spektralen Qualität und Auflösung unterstreicht (Chaudhary P et al., 2022).
  • Thermal oxidation stability of different multi-element oleogels via (1)H NMR spectroscopy.: Untersuchung der thermischen Oxidationsstabilität verschiedener Oleogele unter Verwendung von Chloroform-d in der spektroskopischen Analyse zur Beurteilung der Stabilitätsparameter (Qiu H et al., 2022).
  • Solvation of the Boc-Val-Phe-nPr peptide characterized by VCD spectroscopy and DFT calculations.: Untersucht die Auswirkungen der Solvatisierung auf die Struktur eines Peptids, wobei Chloroform-d als Lösungsmittel verwendet wird, um dessen Einfluss auf das Verhalten des Peptids in Lösung zu bestimmen (Scholten K et al., 2022).
  • Ein einfacher katalytischer Ansatz, um bei Raumtemperatur deuteriertes Chloroform zu erhalten.: Erläutert eine neuartige Methode zur Herstellung von Chloroform-d bei Raumtemperatur und stellt seine praktischen Anwendungen in der spektroskopischen Analyse und chemischen Synthese vor (Higuera-Padilla AR et al., 2020).
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daewoo Suh et al.
Nature communications, 11(1), 2252-2252 (2020-05-10)
Healable conductive materials have received considerable attention. However, their practical applications are impeded by low electrical conductivity and irreversible degradation after breaking/healing cycles. Here we report a highly conductive completely reversible electron tunneling-assisted percolation network of silver nanosatellite particles for
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys., 23(5), 896-898 (1955)
Sanna L Diemer et al.
International journal of molecular sciences, 16(9), 21858-21872 (2015-09-18)
Dynamic combinatorial chemistry has emerged as a promising tool for the discovery of complex receptors in supramolecular chemistry. At the heart of dynamic combinatorial chemistry are the reversible reactions that enable the exchange of building blocks between library members in