Wichtige Dokumente
05-636-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H2A.X(Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Alexa Fluor 647
clone JBW301, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JBW301, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer139)
Angaben zum Gen
human ... H2AX(3014)
Allgemeine Beschreibung
Als Mitglied der Histon H2A-Familie ist Histon H2A.x (H2A.x) eine Variante von Histon H2A, die gängiges H2A in einer Teilmenge von Nukleosomen ersetzt. H2A.x ist an der DNA-Reparatur von Schäden durch Doppelstrangbrüche (DSB) an Zellkern-DNA beteiligt. Nach einem Doppelstrangbruch der DNA wird H2A.x schnell von ATM-Kinase an Serin 139 phosphoryliert und wird zu Gamma-H2AFX. Dieser Phosphorylierungsschritt kann sich auf bis zu mehrere Tausend Nukleosome von der tatsächlichen Stelle des DSB entfernt erstrecken und das umgebende Chromatin für die Rekrutierung von für die DNA-Schaden-Signalisierung und -Reparatur benötigen Proteine markieren. Als Teil der posttranslationalen Modifikationen während der Apoptose, die durch starke DNA-Schäden hervorgerufen werden, wird eine starke Expression von phosphoryliertem H2A.x als genauer Indikator für die Apoptose erachtet.
Immunogen
Lineares Peptid, das Phospho-Histon H2A.X (Ser139) entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-Histon H2A.X(Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Alexa Fluor 647 ist zur Verwendung in ICC für den Nachweis von Phospho-Histon H2A.X (Ser139) validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Qualität
Mittels Immunzytochemie an unbehandelten und mit Staurosporin behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H2A.X (Ser139) in mit Staurosporin behandelten HeLa-Zellen nach.
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Zielbeschreibung
~ 17 kDa nachgewiesen. Beziehen Sie sich für Informationen zur gemessenen Molekülmasse auf Katalognr. 05-636.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-Konjugat in Puffer mit PBS, 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuchen Guo et al.
Genome medicine, 13(1), 166-166 (2021-10-20)
Liver cancer is one of the most commonly diagnosed cancers and the fourth leading cause of cancer-related death worldwide. Broad-spectrum kinase inhibitors like sorafenib and lenvatinib provide only modest survival benefit to patients with hepatocellular carcinoma (HCC). This study aims
Brandon J Aubrey et al.
Genes & development, 32(21-22), 1420-1429 (2018-10-28)
Mutations in Trp53, prevalent in human cancer, are reported to drive tumorigenesis through dominant-negative effects (DNEs) over wild-type TRP53 function as well as neomorphic gain-of-function (GOF) activity. We show that five TRP53 mutants do not accelerate lymphomagenesis on a TRP53-deficient
Andrew Mancini et al.
Cancer cell, 34(3), 513-528 (2018-09-12)
TERT promoter mutations reactivate telomerase, allowing for indefinite telomere maintenance and enabling cellular immortalization. These mutations specifically recruit the multimeric ETS factor GABP, which can form two functionally independent transcription factor species: a dimer or a tetramer. We show that
Michael Bauer et al.
Nature communications, 11(1), 5117-5117 (2020-10-11)
Exposure of gastric epithelial cells to the bacterial carcinogen Helicobacter pylori causes DNA double strand breaks. Here, we show that H. pylori-induced DNA damage occurs co-transcriptionally in S-phase cells that activate NF-κB signaling upon innate immune recognition of the lipopolysaccharide
Hironori Abe et al.
Current biology : CB, 30(3), 408-420 (2020-01-07)
Meiotic sex chromosome inactivation (MSCI) is an essential event in the mammalian male germline. MSCI is directed by a DNA damage response (DDR) pathway centered on the phosphorylation of histone variant H2AX at serine 139 (termed γH2AX). The failure to