Wichtige Dokumente
05-611
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-VASP(Ser239)-Antikörper, Klon 16C2
clone 16C2, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16C2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer239)
Angaben zum Gen
human ... VASP(7408)
Spezifität
Basierend auf der Sequenzhomologie wird erwartet, dass dieser Antikörper mit Hund und Rind kreuzreagiert.
Phosphoryliertes VASP
Immunogen
Phospho-Peptid, das den Aminosäuren 236–242 des humanen Phospho-VASP (RKV[pS]KQE) entspricht
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-VASP(Ser239)-Antikörper, Klon 16C2, ist zur Verwendung in FC, WB und IC für den Nachweis von Phospho-VASP validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von CTLL-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
50 kDa
Physikalische Form
100 µg Maus-IgG1 aus serumfreiem Zellkulturüberstand, aufgereinigt durch thiophile Adsorption und Größenausschlusschromatografie. Aus 1 ml PBS, 0,1 % Natriumazid, PEG und Saccharose lyophilisiert. Lyophilisiertes Pulver. Mit 100 µl H2O rekonstituieren (15 min, RT), um eine Endkonzentration von 1 mg/ml zu erhalten. Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Thiophile Adsorptionschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Insulin stimulates glucose transport via nitric oxide/cyclic GMP pathway in human vascular smooth muscle cells.
Bergandi, L; Silvagno, F; Russo, I; Riganti, C; Anfossi, G; Aldieri, E; Ghigo, D; Trovati et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology null
I Kishimoto et al.
Journal of neuroendocrinology, 20(11), 1213-1223 (2008-08-30)
Cyclic GMP (cGMP) is known to play important roles for neuronal development and neurite pathfinding. However, the regulatory mechanism that governs the synthesis of cGMP in the nervous system is not well defined. In the present study, we examined the
A Mülsch et al.
Circulation, 103(17), 2188-2194 (2001-05-23)
Chronic in vivo treatment with nitroglycerin (NTG) induces tolerance to nitrates and cross-tolerance to nitrovasodilators and endothelium-derived nitric oxide (NO). We previously identified increased vascular superoxide formation and reduced NO bioavailability as one causal mechanism. It is still controversial whether
Eberhard Schulz et al.
Circulation, 105(10), 1170-1175 (2002-03-13)
In experimental animal models, long-term in vivo treatment with nitroglycerin (NTG) induces both endothelial dysfunction and tolerance to nitrates. However, it is still controversial whether nitrate tolerance in humans is associated with both endothelial dysfunction and impaired vascular response to
Jonel Trebicka et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 47(4), 1264-1276 (2008-03-06)
In cirrhosis, splanchnic vasodilation contributes to portal hypertension, subsequent renal sodium retention, and formation of ascites. Urotensin II(U-II) is a constrictor of large conductive vessels. Conversely, it relaxes mesenteric vessels, decreases glomerular filtration, and increases renal sodium retention. In patients