Wichtige Dokumente
05-23-0850
Sigma-Aldrich
Somatostatin
Synonym(e):
Somatostatin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.51
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable