900142J
Avanti
PGA2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
9-oxo-15S-hydroxy-prosta-5Z,10,13E-trien-1-oic acid, Medullin, Prostaglandin A2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
methyl acetate solution
Verpackung
pkg of 1X5 mg (900142J-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12-18,21H,2-3,5-6,8-11H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChIKey
MYHXHCUNDDAEOZ-FOSBLDSVSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)