Wichtige Dokumente
900120O
Avanti
PGB1
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
Synonym(e):
Prostaglandin B1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900120O-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
Lipid-Typ
neutral glycerides
neutral lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
InChIKey
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)