Wichtige Dokumente
880147P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C170H289N47O48
Molekulargewicht:
3759.40
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880147P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Drug Delivery
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)