Wichtige Dokumente
880134P
Avanti
PMA
Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P), powder
Synonym(e):
Polymethacrylate Copolymer (N-C4-52-6.9)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (NMR)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (880134P-100mg)
pkg of 1 × 500 mg (880134P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (880134P)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)CCOC(C(C)(CC(C)([H])C(OCCCC)=O)CSCCC(OC)=O)=O.[Cl-]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable