90515
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
analytical standard, size: 8 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
particles
suspension
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
8 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used:
- to identify the mechanical effects of PMMA microplastics on model cell membranes
- in optical detection techniques that monitor the presence of micron-sized particles in water
Leistungsmerkmale und Vorteile
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Hinweis zur Analyse
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?