Merck
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H54NO9P
Molekulargewicht:
579.70
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)