Merck
850457P
Avanti
16:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H82NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850457P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChIKey
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Allgemeine Beschreibung
POPC gilt häufig als eines der Modelllipide für biophysische Experimente. Die Fettsäurenzusammensetzung, d. h. gesättigte Kette in der sn-1-Position und ungesättigte Kette in der sn-2-Position, imitiert die Zusammensetzung der Phospholipide bei Säugetieren. Der Hauptbestandteil von Ei-PC ist 1-Palmitoyl-2-oleoyl-PC, weshalb sich POPC hervorragend als synthetischer Ersatz für EPC eignet.
Anwendung
16:0-18:1 PC wurde bei der Liposomenpräparation für die Muramyltripeptid-Verkapselung verwendet. Es wurde auch für die Präparation von Nanodiscs mit Membran-Gerüstprotein 1 verwendet. 16:0-18:1 PC kann bei der Synthese von discoidalen rekonstituierten Lipoproteinen hoher Dichte eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
1-Palmitoyl-2-oleoyl-glycero-3-Phosphocholin (POPC) oder 16:0-18:1 PC ist als Lungentensid von zentraler Bedeutung und reduziert die Oberflächenspannung. POPC imitiert die natürliche Zellmembran und kann für Untersuchungen des Oxidationsverhaltens ungesättigter Lipide verwendet werden. Seine Wechselwirkung mit Ozon führt zur oxidativen Zersetzung an der C-C-Einheit des Oleoyl-Strangs.
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850457P-200 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850457P-25 mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850457P-500 mg)
60-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850457P-1 g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Modified apolipoprotein (apo) AI by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state
Jang W, et al.
Molecules and Cells, 31(5), 461-470 (2011)
Oxidative degradation of the monolayer of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) in low-level ozone
Qiao L, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 119(44), 14188-14199 (2015)
Fluorophore Labeling, Nanodisc Reconstitution and Single-molecule Observation of a G Protein-coupled Receptor
Lamichhane R, et al.
Bio-protocol, 7(12) (2017)
Michael J Hallock et al.
Biochemistry, 57(50), 6897-6905 (2018-11-21)
The plasma membrane of the cell is a complex, tightly regulated, heterogeneous environment shaped by proteins, lipids, and small molecules. Ca2+ ions are important cellular messengers, spatially separated from anionic lipids. After cell injury, disease, or apoptotic events, anionic lipids
Tripta Bhatia et al.
ACS nano, 12(5), 4478-4485 (2018-04-17)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) provide a direct connection between the nano- and the microregime. On the one hand, these vesicles represent biomimetic compartments with linear dimensions of many micrometers. On the other hand, the vesicle walls are provided by single