Wichtige Dokumente
870605P
Avanti
16:0-09:0 (ALDO) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-(9′-oxo-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870605P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P
Lipid-Typ
phospholipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC([H])=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available