860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)