Wichtige Dokumente
855779C
Avanti
22:0 Lyso PC
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855779C
Konzentration
10 mg/mL (855779C-25mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
855779C-25MG | 4061837793141 |