Merck
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H50NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChIKey
NEGQHKSYEYVFTD-HSZRJFAPSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)