Wichtige Dokumente
850189P
Avanti
18:0-20:4 PI(3)P
powder
Synonym(e):
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 100 μg (850189P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850189P-500UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-500UG)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)