Wichtige Dokumente
850101P
Avanti
13:0 Lyso PI
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Synonym(e):
PI(13:0/0:0); 110716
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850101P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850101P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850101P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)