810206P
Avanti
NBD Sphinganine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R)-2-aminooctadecane-1,3-diol, powder
Synonym(e):
D-erythro-sphinganine-N-NBD; NBD-dihydrosphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg ((810206P-100UG))
pkg of 1 × 250 μg (810206P-250ug)
pkg of 1 × 50 μg (810206P-50UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810206P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)