810141P
Avanti
18:0 NBD PE (NBD-DSPE)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
NBD-DSPE
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810141P-1mg)
pkg of 5 × 2 mg (810141P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)