850715P
Avanti
18:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DSPE; PE(18:0/18:0); 110634
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850715P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850715P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850715P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)
InChIKey
LVNGJLRDBYCPGB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable