800740P
Avanti
N-16:0 L-Serine
N-palmitoyl L-serine, powder
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate; 110831
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (800740P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 800740P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].N([C@@H](CO)C(=O)[O-])C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H37NO4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(22)20-17(16-21)19(23)24;/h17,21H,2-16H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m0./s1
InChIKey
XKMKJRANXQGSEK-LMOVPXPDSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)