Merck
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
Synonym(e):
N16:0-d9 phytosphingosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H60D9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)