700158P
Avanti
Sitoindoside I
6-O-palmitoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Synonym(e):
3-O-[(6′-O-palmitoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 16:0 sitosteryl glucose
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700158P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700158P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
700158P-1MG | 4061835383993 |