700112P
Avanti
7α-hydroxycholestenone-d7
7α-hydroxy-4-cholesten-3-one-d7, powder
Synonym(e):
25,26,26,26,27,27,27-heptadeutero-7α-hydroxy-4-cholesten-3-one ; 111106
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700112P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700112P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700112P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700112P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available