Merck
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O2
Molekulargewicht:
402.65
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)