Wichtige Dokumente
H7509
(Hydroxypropyl)methylcellulose
viscosity 2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Synonym(e):
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
~86 kDa
Farbe
white to off-white
Viskosität
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Löslichkeit
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Viskositätsmodifikator bei der Herstellung von druckbaren Farbgemischen
- als Viskositätssteigerer bei der Herstellung von Hydroxyapatit(HAP)-Suspension
- bei der Herstellung von HPMC-Gelen und Kompositgelen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable