330713X
Avanti
Deuterated Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Komponenten
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
- C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
- C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
- C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)