Wichtige Dokumente
330500
Avanti
Inositol Snoopers™
Avanti Research™ - A Croda Brand 330500
Synonym(e):
Inositol Snoopers™
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 330500
Verpackung
1 ea of 10 × (membrane packaged in foil pouch (330500-10EA))
1 ea of 5 × (membrane packaged in foil pouch (330500-5EA))
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)