Z742567
PlateFuge™ Mikroplattenmikrozentrifuge mit Rotor und Plattenträger
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
microplate centrifuge, multiplate centrifuge
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C2000
Parameter
2550 rpm
600 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Gewicht
9 lb (4 kg)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742567-1EA | 4061826161814 |